Documents
23702-U
Supelco
Flacons à vis, verre ambré, (sans bouchon)
volume 40 mL, amber glass vial, thread for 24-400 24-400, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
amber glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
27.5 mm × 95 mm × 17 mm
Volume
40 mL
Raccords
thread for 24-400 24-400
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)