Principaux documents
23480-U
Supelco
Ferrule pour colonne capillaire CapSeal Bullet, à usage général
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 12 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
SB.54
Conditionnement
pkg of 12 ea
D.I.
0.4 mm
Compatibilité
0.10-0.25 mm Column I.D.
Description générale
Les ferrules CapSeal Bullet™ sont faites de graphite emprisonné dans une base d′aluminium. Ce concept unique empêche la ferrule d′adhérer au raccord, ce qui la rend plus facile à enlever. Évitez-vous le casse-tête d′avoir à faire toutes sortes de manipulations pour extraire la ferrule et risquer d′endommager votre raccord.
Caractéristiques : devient étanche après serrage manuel d′un 1/8 tour . Peut être réutilisée. Un cône terminal spécial limite l′extrusion du graphite dans le raccord.
Composition du matériau : graphite dans une base d′aluminium
Température maximum : 450 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)