22941
Vanne d′échantillonnage et de commutation 4-voies
1/16 in. fitting, maximum temperature 300 °C
About This Item
Matériaux
(Nitronic 60)
Caractéristiques
number of ports 4
Fabricant/nom de marque
C4T
VICI Valco®
Température maximale
300 °C
Raccords
1/16 in. fitting
Description générale
Sampling valve basically supports the discrete volumes of the treated samples stream to periodically inject into the carrier gas stream of the chromatograph. Sampling valves are fitted with electric or pneumatic actuators which help them to be operated automatically. Switching valve are critical if binary pumps are used. It allows employment of different desired mobile phases. Switching valve consists of five parts: control unit, connecting device, valve body, a rotor and preloaded assembly.
Applications des vannes 4 voies
Isoler une colonne, empêcher un analyte sortant d′une colonne en amont, d′être irréversiblement adsorbé.
Sur la figure, le CO2 est séparé de l′air sur la colonne 1 et est dévié de la colonne 2 lorsque la vanne est basculée en position B. Après que le CO2 ait été détecté, la vanne est rétablie en position A et O2, N2, CH4 et CO sont élués de la colonne 2 vers le détecteur.
Isoler une colonne, empêcher un analyte sortant d′une colonne en amont, d′être irréversiblement adsorbé.
Sur la figure, le CO2 est séparé de l′air sur la colonne 1 et est dévié de la colonne 2 lorsque la vanne est basculée en position B. Après que le CO2 ait été détecté, la vanne est rétablie en position A et O2, N2, CH4 et CO sont élués de la colonne 2 vers le détecteur.
Application
Sampling valve may be used to connect the LC and GC instruments to allow fast and dependable introduction of large sample volumes onto a capillary GC column.
Informations légales
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Current biology : CB, 28(3), 333-344 (2018-02-06)
How mosquitoes determine which individuals to bite has important epidemiological consequences. This choice is not random; most mosquitoes specialize in one or a few vertebrate host species, and some individuals in a host population are preferred over others. Mosquitoes will
On-line combination of liquid chromatography and capillary gas chromatography. Preconcentration and analysis of organic compounds in aqueous samples.
Journal of High Resolution Chromatography, 11, 181-186 (1988)
Instrumentation Reference Book, 414-414 (2009)
Chiral Separation Methods for Pharmaceutical and Biotechnological Products, 218-218 (2011)