22667-U
raccord union
Swagelok® 400-61, stainless steel, 1/4 in.
Synonyme(s) :
RACCORD UNION SWAGELOK SS-400-61, ACIER INOXYDABLE, 1/4″. UNITAIRE.®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Description
bulkhead design yes
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 400-61
Raccords
1/4 in.
Compatibilité
for use with 1/4 in. tubing
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)