20048
ORBO™ 601, 100 mg, 50 pk
W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
W,W separators
Agence
OSHA 28
Composition
Bed A, 100 mg (single-bed sorbent tube)
Conditionnement
pkg of 50 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO™ 601
D.E. × L
6 mm × 75 mm
Matrice
XAD-8
Taille des particules
16-50 mesh
Application(s)
environmental
industrial hygiene
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable