Documents
19146-U
Paquet de 6 aiguilles 22s ga 2 po, Pt5 2,5 uL-100 mL
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), volume 2.5-100 μL
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
cone tip, side port stainless steel
Taille de l'aiguille
22s ga
Caractéristiques
removable needle cone tip (side port)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 7784-05
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
2.5-100 μL
Compatibilité
for use with 2.5μL-100μL syringe
Catégories apparentées
Description générale
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5 are cone-tip needles equipped with side-port holes. Liquid samples can be filled and dispensed through the side hole, and septum damage is minimized by the solid domed tip.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)