13128-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 5% Carbowax 20M, matrix 80/100 Chromosorb W HP support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel column
Fabricant/nom de marque
Agilent
Paramètres
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
80/100 Chromosorb W HP support
Groupe de la matrice active
5% Carbowax 20M phase
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
for use with Agilent Configuration A
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)