ZRB2822
Anti-CYP11A1 Antibody, clone 2M5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
CYPXIA1, Cholesterol desmolase, Cholesterol side-chain cleavage enzyme, mitochondrial, Cytochrome P450 11A1, Cytochrome P450(scc), EC:1.14.15.6
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2M5, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 60.1 kDa
observed mol wt ~52 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chimpanzee
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... CYP11A1(1583)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in human placenta tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected CYP11A1 protein in human placenta tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000-10,000 dilution from a representative lot detected CYP11A1 in human adrenal and human testis tissue lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound CYP11A1 peptide with at least ten thousand-fold (10,000X) higher than with non-specific control peptide.
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CYP11A1 in human adrenal gland tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CYP11A1 in human adrenal gland tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable