ZRB2674
Anti-POMC Antibody, clone 2J4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Corticotropin-lipotropin, Pro-opiomelanocortin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2J4, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 29.42 kDa
observed mol wt ~35 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... POMC(5443)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Rat pituitary tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected POMC in Rat pituitary tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution from a representative lot detected POMC in Human pituitary tissue lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected POMC in Rat pituitary gland tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound POMC peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected POMC in Rat pituitary gland tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable