ZRB2328
Anti-MBD3 Antibody, clone 1K19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Methyl-CpG-binding domain protein 3, Methyl-CpG-binding protein MBD3
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1K19, recombinant monoclonal
Description
1K19 Clone
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 32.84 kDa
observed mol wt ~32 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human, mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... MBD3(53615)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in K562 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected MBD3 in K562 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MBD3 in lysates from Mouse brain tissue and C6 cells and 1:10,000 dilution in HeLa cell lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound MBD3 peptide with a KD of 3.9 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected MBD3 in Human kidney tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected MBD3 in HeLa cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable