Z743635
Laser Tough-Tags™
green, L × W 0.94 in. × 0.50 in., pkg of 2975
Synonyme(s) :
solvent resistant labels, temperature resistant labels
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 2975
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech TTSW-2240-G
Technique(s)
PCR: suitable
L × l
0.94 in. × 0.50 in.
Couleur
green