Documents
Z723525
Hettich® ROTINA 420/420R centrifuge
ROTINA 420, AC/DC input 240 V AC
About This Item
Code UNSPSC :
40161701
Nomenclature NACRES :
NB.22
Entrée CA/CC
, Schuko plug
, UK plug
Caractéristiques
CE compliant
cooling: no
Fabricant/nom de marque
Hettich 4701
Paramètres
15000 rpm
24400 rpm
Technique(s)
centrifugation: suitable
H × l × P
423 mm (17 in.) × 506 mm (20 in.) × 650 mm (25.5 in.)
Poids
81 kg (179 lb)
Catégories apparentées
Description générale
  • Available in non-refrigerated (420) and refrigerated (420R) versions
  • Maximum capacity of: 4 x 600 mL, 52 x 15 mL conical tubes, 84 blood/urine tubes or 16 microtiter plates
  • Noise Dampening Technology
  • Self diagnostic testing
  • 98 user defined programs
Conditionnement
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG