Z717495
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 15.0 mL
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
electronic: no
single-channel
Conditionnement
pack of 50 ea (syringe (15 mL))
Fabricant/nom de marque
Nichiryo SG-Y
Disponibilité
not available in (Not available in France)
Volume maximum
15.0 mL
Catégories apparentées
Description générale
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).