Z662844
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-49N + 963-127, DKD Calibration Certificate included
Synonyme(s) :
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Matériaux
stainless steel weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kern 440-49N + 963-127
Disponibilité
not available in USA and Canada
Plage de mesure de la capacité de pesée
4000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.3 g
Larg. × Prof. × Haut.
165 mm × 230 mm × 80 mm
Taille de la plateforme
170 mm × 150 mm
Poids
~1 kg
Alimentation par piles
9 V
Catégories apparentées
Description générale
- RS 232 interface
- Function to determine percentages
- Protective working cover over display
- Battery supply possible