Z659320
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
flow-through vessel DG 3 for HD 2070 and HD 2200 homogenizers
Synonyme(s) :
sonification vessel
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bandelin 538
Disponibilité
available only in EU
Volume × D.I. × H
15 mL × 20 mm × 65 mm
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Simultaneous sound and cooling
- Optimal process observation