Z637130
BRAND® UV cuvette lids, PE
round green lid
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
SB.32
Produits recommandés
Matériaux
round green lid
Fabricant/nom de marque
BRAND
Catégories apparentées
Description générale
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20°C.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG