Z359033
Nalgene® cryogenic vials, System 100
capacity 1.5 mL
Synonyme(s) :
cryostorage vial, cryovial cryotube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
conical bottom
polypropylene
polypropylene caps
polypropylene tube
silicone gasket
Stérilité
sterile (certified)
sterile; irradiated
Caractéristiques
External thread
Conditionnement
pack of 500 ea (20 x 25 ea)
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 5000-1020
Paramètres
-150 °C min. temp.
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Capacité
1.5 mL
Diam. du tube
11.68 mm
Catégories apparentées
Description générale
The silicone seal is manufactured without the talc lubricant, so does not require extra cleaning prior to use.