Z334456
BRAND® microcentrifuge tube racks, PP
yellow
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
yellow
Caractéristiques
autoclavable at 121 °C (2 bar), acc to DIN EN 285
positions 8 × 16
Holds 128 x microtubes
Fabricant/nom de marque
BRAND 4341053
Paramètres
−20-+90 °C temperature
L × l × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
Diam. du tube
11 mm