Z334111
BRAND® cryovial racks, PP
red
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
red
Caractéristiques
positions 6 × 14
Fabricant/nom de marque
BRAND 4341002
BRAND
Technique(s)
cryopreservation: suitable
L × l × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
Diamètre
13 mm