Documents
Z330876
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated: no
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate glass 3.3
glass key
Joint
joint: ST/NS29/32
Caractéristiques
graduated: no
Fabricant/nom de marque
Bistabil®
Lenz 4.0100.49
Capacité de l'entonnoir
250 mL
Alésage du bouchon
2.5 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH