Z328170
BRAND® Transferpette® 12-channel, digital adjustable pipette
volume 2-20 μL, accuracy: 1.0%, precision: 0.6%
About This Item
Caractéristiques
12-channel
electronic: no
recommended tips Nano-cap, 20 μL
* 0.5-10μL
subdivision 0.1 μL
Fabricant/nom de marque
BrandTech 703622
Plage de mesure du volume
2-20 μL, accuracy: 1.0%, precision: 0.6%
Volume
20 μL