Z326291
BRAND® SILBERBRAND volumetric flask
volume 50 mL, accuracy: 0.09 mL
About This Item
Matériaux
borosilicate glass
Joint
joint ST/NS neck12/21
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class B DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, IN)
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: 0.09 mL
Capacité
50 mL