Z323829
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
amber borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
subdivision 0.1 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND 22338
Plage de mesure du volume
50 mL
Volume
50 mL
Catégories apparentées
Description générale
Mit Hahn und Spülkreis. Kalibriert auf Auslauf (TD,Ex) Beschriftung in weißer Emaille. Mit Schellbachstreifen.
Autres remarques
BR22338 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG