Y2377
2x YT medium
Powder microbial growth medium
Synonyme(s) :
2x Yeast Extract Tryptone medium, 2xTY medium, 2xYT Medium, 2xYT media
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(3.1% solution)
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
room temp
Adéquation
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Standard formulation
- An inexpensive alternative to liquid
Composants
10 g/L Yeast Extract
5 g/L NaCl
Notes préparatoires
2. Heat to boiling while stirring to dissolve all ingredients completely.
3. Autoclave for 15 minutes at 121 °C.
Reconstitution
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.