Y1521
YS-49 monohydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Tetrahydro-1-(1-naphthalenylmethyl)-6,7-Isoquinolinediol hydrobromide monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.Br.Oc1cc2CCNC(Cc3cccc4ccccc34)c2cc1O
InChI
1S/C20H19NO2.BrH.H2O/c22-19-11-15-8-9-21-18(17(15)12-20(19)23)10-14-6-3-5-13-4-1-2-7-16(13)14;;/h1-7,11-12,18,21-23H,8-10H2;1H;1H2
Clé InChI
QHCUNMLYODPTIU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Articles
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology