WH0134430M1
Monoclonal Anti-WDR36 antibody produced in mouse
clone 1D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp686I1650, Anti-TAWDRP, Anti-WD repeat domain 36
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... WDR36(134430)
Description générale
Immunogène
Sequence
SGIETELRSLSPDCGGSIEVMQSFLKMIGMMLDRKRDFELAQAYLALFLKLHLKMLPSEPVLLEEITNLSSQVEENWTHLQSLFNQSMCILNYLKSALL
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable