Documents
WH0057534M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MIB1 antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DIP1, Anti-DKFZp686I0769, Anti-DKFZp761M1710, Anti-FLJ90676, Anti-MGC129659, Anti-MGC129660, Anti-MIB, Anti-ZZANK2, Anti-ZZZ6, Anti-mindbomb homolog 1 (Drosophila)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MIB1(57534)
Catégories apparentées
Immunogène
MIB1 (NP_065825, 909 a.a. ~ 1006 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PFIMCCGGKSSEDATDDISSGNIPVLQKDKDNTNVNADVQKLQQQLQDIKEQTMCPVCLDRLKNMIFLCGHGTCQLCGDRMSECPICRKAIERRILLY
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable