WH0055016M2
Monoclonal Anti-MARCH1 antibody produced in mouse
clone 3D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp564M1682, Anti-FLJ20668, Anti-Membrane-associated ring finger (C3HC4) 1, Anti-RNF171
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MARCH1(55016)
Immunogène
Sequence
MTSSHVCCNFLNMWKKSKISTMYYLNQDAKLSNLFLQASSPTTGTAPRSQSRLSVCPSTQDICRICHCEGDEESPLITPCRCTGTLRFVHQSCLHQWIK
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable