WH0026574M4
Monoclonal Anti-AATF antibody produced in mouse
clone 3C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CHE1, Anti-DED, Anti-apoptosis antagonizing transcription factor
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AATF(26574)
Description générale
Immunogène
Sequence
VQSISDFEKFTKGMDDLGSSEEEEDEESGMEEGDDAEDSQGESEEDRAGDRNSEDDGVVMTFSSVKVSEEVEKGRAVKNQIALWDQLLEGRIKLQKALLT
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable