WH0010954M1
Monoclonal Anti-PDIA5 antibody produced in mouse
clone 3A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ30401, Anti-PDIR, Anti-protein disulfide isomerase family A, member 5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDIA5(10954)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
ERISDPKDLKKLLRTRNNVLVLYSKSEVAAENHLRLLSTVAQAVKGQGTICWVDCGDAESRKLCKKMKVDLSPKDKKVELFHYQDGAFHTEYNRAVTFKS
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable