Documents
WH0010899M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-JTB antibody produced in mouse
clone 4E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-B PAR, Anti-HJTB, Anti-HSPC222, Anti-PAR, Anti-hJT, Anti-jumping translocation breakpoint
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... JTB(10899)
Immunogène
JTB (AAH00996.1, 1 a.a. ~ 146 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLAGAGRPGLPQGRHLCWLLCAFTLKLCQAEAPVQEEKLSASTSNLPCWLVEEFVVAEECSPCSNFRAKTTPECGPTGYVEKITCSSSKRNEFKSCRSALMEQRLFWKFEGAVVCVALIFACLVIIRQRQLDRKALEKVRKQIESI
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable