Documents
WH0010553M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HTATIP2 antibody produced in mouse
clone 4G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CC3, Anti-HIV-1 Tat interactive protein 2, 30kDa, Anti-TIP30
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aλ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HTATIP2(10553)
Immunogène
HTATIP2 (AAH02439, 1 a.a. ~ 242 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAETEALSKLREDFRMQNKSVFILGASGETGRVLLKEILEQGLFSKVTLIGRRKLTFDEEAYKNVNQEVVDFEKLDDYASAFQGHDVGFCCLGTTRGKAGAEGFVRVDRDYVLKSAELAKAGGCKHFNLLSSKGADKSSNFLYLQVKGEVEAKVEELKFDRYSVFRPGVLLCDRQESRPGEWLVRKFFGSLPDSWARGHSVPVVTVVRAMLNNVVRPRDKQMELLENKAIHDLGKAHGSLKP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable