WH0008209M1
Monoclonal Anti-C21orf33 antibody produced in mouse
clone 1F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-D21S2048E, Anti-ES1, Anti-GT335, Anti-HES1, Anti-KNPH, Anti-KNPI, Anti-chromosome 21 open reading frame 33
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... C21orf33(8209)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
RGVEVTVGHEQEEGGKWPYAGTAEAIKALGAKHCVKEVVEAHVDQKNKVVTTPAFMCETALHYIHDGIGAMVRKVLELTGK
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable