WH0006274M1
Monoclonal Anti-S100A3 antibody produced in mouse
clone 1D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-S100 calcium binding protein A3, Anti-S100E
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... S100A3(6274)
Description générale
Immunogène
Sequence
MARPLEQAVAAIVCTFQEYAGRCGDKYKLCQAELKELLQKELATWTPTEFRECDYNKFMSVLDTNKDCEVDFVEYVRSLACLCLYCHEYFKDCPSEPPCSQ
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable