WH0005264M1
Monoclonal Anti-PHYH antibody produced in mouse
clone 1F2-5B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-LN1, Anti-LNAP1, Anti-PAHX, Anti-PHYH1, Anti-RD, Anti-phytanoyl-CoA 2-hydroxylase
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F2-5B9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PHYH(5264)
Description générale
Immunogène
Sequence
MEQLRAAARLQIVLGHLGRPSAGAVVAHPTSGTISSASFHPQQFQYTLDNNVLTLEQRKFYEENGFLVIKNLVPDADIQRFRNEFEKICRKEVKPLGLTVMRDVTISKSEYAPSEKMITKVQDFQEDKELFRYCTLPEILKYVECFTGPNIMAMHTMLINKPPDSGKKTSRHPLHQDLHYFPFRPSDLIVCAWTAMEHISRNNGCLVVLPGTHKGSLKPHDYPKWEGGVNKMFHGIQDYEENKARVHLVMEKGDTVFFHPLLIHGSGQNKTQGFRKAISCHFASADCHYIDVKGTSQENIEKEVVGIAHKFFGAENSVNLKDIWMFRARLVKGERTNL
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable