WH0003340M1
Monoclonal Anti-NDST1 antibody produced in mouse
clone 1G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HSST, Anti-N-deacetylase/N-sulfotransferase (heparan glucosaminyl) 1, Anti-NST1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NDST1(3340)
Description générale
Immunogène
Sequence
LYGWKRGLEPSADAPEPDCGDPPPVAPSRLLPLKPVQAATPSRTDPLVLVFVESLYSQLGQEVVAILESSRFKYRTEIAPGKGDMPTLTDKGRGRFALI
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Articles
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.