Documents
WH0001741M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DLG3 antibody produced in mouse
clone 2B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-KIAA1232, Anti-MRX, Anti-NEDLG, Anti-NEDlg, Anti-SAP102, Anti-discs, large homolog 3 (neuroendocrine-dlg, Drosophila)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DLG3(1741)
Immunogène
DLG3 (NP_066943, 281 a.a. ~ 380 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VNNTNLQDVRHEEAVASLKNTSDMVYLKVAKPGSLHLNDMYAPPDYASTFTALADNHISHNSSLGYLGAVESKVSYPAPPQVPPTRYSPIPRHMLAEEDF
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable