WH0000328M2
Monoclonal Anti-APEX1 antibody produced in mouse
clone 4D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-APE, Anti-APE1, Anti-APEN, Anti-APEX, Anti-APEX nuclease (multifunctional DNA repair enzyme) 1, Anti-APX, Anti-HAP1, Anti-REF1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APEX1(328)
Description générale
Immunogène
Sequence
DLRNPKGNKKNAGFTPQERQGFGELLQAVPLADSFRHLYPNTPYAYTFWTYMMNARSKNVGWRLDYFLLSHSLLPALCDSKIRSKALGSDHCPITLYLAL
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable