W109
S(–)-WIN 55,212-3 mesylate salt
solid
Synonyme(s) :
S(–)-[2,3-Dihydro-5-methyl-3-[(4-morpholinyl)methyl]pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazinyl]-(1-naphthalenyl)methanone mesylate salt
About This Item
Forme
solid
Activité optique
[α]/D −48.0°, c = 0.246 in DMSO(lit.)
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
off-white
Solubilité
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.4 mg/mL
DMSO: soluble
methanol: soluble
Chaîne SMILES
CS(O)(=O)=O.Cc1c(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4cccc5OC[C@H](CN6CCOCC6)n1c45
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable