V9886
Greiner Cryo.s™ vials
capacity 1 mL, natural cap, vial type, id field, support rim, Internal thread
Synonyme(s) :
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
conical bottom (self-standing)
polypropylene tube
Stérilité
sterile (DNAse and RNAse free)
sterile
Caractéristiques
vial type id field, support rim
Internal thread
Conditionnement
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
Fabricant/nom de marque
Greiner 123263
Paramètres
-196 °C min. temp.
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Diam. du bouchon
12.6 mm
Capacité
1 mL
Diam. du tube
12.5 mm
Couleur
natural cap