V9764
Anti-VPS34 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Vps34 Antibody, Vps34 Antibody - Anti-VPS34 antibody produced in rabbit, Anti-PIK3C3, Anti-Phosphoinositide-3-kinase, Anti-Vacuolar protein sorting 34
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~105 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing human VPS34
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIK3C3(5289)
mouse ... Pik3c3(225326)
rat ... Pik3c3(65052)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable