V6383
Vinpocetine
≥98%, solid
Synonyme(s) :
(3α,16α)-Eburnamenine-14-carboxylic acid ethyl ester, Eburnamenine-14-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
H2O: insoluble
Chaîne SMILES
[H][C@]12N3CCC[C@@]1(CC)C=C(C(=O)OCC)n4c2c(CC3)c5ccccc45
InChI
1S/C22H26N2O2/c1-3-22-11-7-12-23-13-10-16-15-8-5-6-9-17(15)24(19(16)20(22)23)18(14-22)21(25)26-4-2/h5-6,8-9,14,20H,3-4,7,10-13H2,1-2H3/t20-,22+/m1/s1
Clé InChI
DDNCQMVWWZOMLN-IRLDBZIGSA-N
Informations sur le gène
human ... PDE1A(5136) , PDE1B(5153) , PDE1C(5137)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.