Principaux documents
V1889
Sigma-Aldrich
VER-3323 hemifumarate salt
>98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(S)-1-(6-Bromo-2,3-dihydroindol-1-yl)-2-propylamine hemifumarate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15N2Br · 0.5C4H4O4
Poids moléculaire :
313.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
>98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble 9 mg/mL
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\C(O)=O.C[C@H](N)CN1CCc2ccc(Br)cc12.C[C@H](N)CN3CCc4ccc(Br)cc34
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
5-HT2C/ 5-HT2B serotonin receptor agonist.
Attention
Protect from light.
Informations légales
Manufactured and sold under exclusive license with Vernalis Group plc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable