U3885
UK-78282 monohydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[(Diphenylmethoxy)methyl]-1-[3-(4-methoxyphenyl)propyl]-piperidine monohydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.COc1ccc(CCCN2CCC(CC2)COC(c3ccccc3)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C29H35NO2.ClH/c1-31-28-16-14-24(15-17-28)9-8-20-30-21-18-25(19-22-30)23-32-29(26-10-4-2-5-11-26)27-12-6-3-7-13-27;/h2-7,10-17,25,29H,8-9,18-23H2,1H3;1H
Clé InChI
ZZSQARULZYQMIG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer many products related to potassium channels for your research needs.