U106
(−)-cis-(1S,2R)-U-50488 tartrate
solid
Synonyme(s) :
(−)-(1S,2R)-cis-3,4-Dichloro-N-methyl-N-[2-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]benzeneacetamide tartrate
About This Item
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
ethanol: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.CN([C@H]1CCCC[C@H]1N2CCCC2)C(=O)Cc3ccc(Cl)c(Cl)c3
InChI
1S/C19H26Cl2N2O.C4H6O6/c1-22(19(24)13-14-8-9-15(20)16(21)12-14)17-6-2-3-7-18(17)23-10-4-5-11-23;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h8-9,12,17-18H,2-7,10-11,13H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t17-,18+;/m0./s1
Clé InChI
DMBKHRMAGYYBJM-CJRXIRLBSA-N
Informations sur le gène
human ... OPRS1(10280)
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable