T9878
Tyr-Leu
About This Item
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C(N)Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable