T7677
L-Tyrosine Decarboxylase from Streptococcus faecalis
≥0.1 unit/mg solid
Synonyme(s) :
L-Tyrosine carboxy-lyase
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Activité spécifique
≥0.1 unit/mg solid
Température de stockage
−20°C
Application
Autres remarques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable