T7126
4,5,6-Triaminopyrimidine sulfate
powder
About This Item
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to yellow
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow to greenish-yellow
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc(N)c1N
InChI
1S/C4H7N5.H2O4S/c5-2-3(6)8-1-9-4(2)7;1-5(2,3)4/h1H,5H2,(H4,6,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
RKJICTKHLYLPLY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable