T7075
TIPP-Ψ
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
H-Tyr-Tic(CH2NH)-Phe-Phe-OH
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Poids mol.
(mass spec confirms mol. wt.)
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2CN[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(O)=O
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable