Principaux documents
T6943
Sigma-Aldrich
Tyrphostin AG 112
≥90% (NMR)
Synonyme(s) :
3-Amino-2,4-dicyano-5-(4′-hydroxyphenyl)penta-2,4-dienonitrile, Tyrphostin A48
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H8N4O
Poids moléculaire :
236.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥90% (NMR)
Puissance
125 nM IC50
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC(\C(=C/c1ccc(O)cc1)C#N)=C(\C#N)C#N
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
Protein tyrosine kinase inhibitor.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Trine Reistad et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 87(1), 57-65 (2005-06-17)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are widely used brominated flame retardants (BFRs), which have become ubiquitous in the environment. This study investigates the effects of the pentabrominated diphenyl ether mixture, DE-71, on human neutrophil granulocytes in vitro. DE-71 enhanced production of